Learn More
UVP EL Lamps
Codice prodotto. 11778251
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength unitSize
11778251 254 nm Pezzo
11738251 302 nm Pezzo
11758241 365 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11778251 Fornitore UVP N. del fornitore 95020002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Sorgente luminosa UV, White Light
Tensione 230 V
Wattage 8 W
Wavelength 254 nm
Amperaggio 0.16 A
Dimensioni (L x P x A) 376 x 97 x 64 mm
Requisiti elettrici 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Lunghezza (sistema metrico) 376 mm
Modello EL Series Lamp
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type UV Lamp