Learn More
UVP Lampada UV serie EL
Descrizione
- Rugged design is excellent for high usage
- Lightweight for easy holding or place the lamp in the stand or cabinet for hands free operation
- Built-in reflector enhances UV illumination
Specifica
Specifica
| Tensione | 220 V |
| Wattage | 8 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 376 x 96 mm |
| Requisiti elettrici | 8 W, 220 V, 50 Hz |
| Lunghezza (sistema metrico) | 376 mm |
| Modello | UVS-28 |
| Larghezza (sistema metrico) | 96 mm |
| Product Type | UV Lamp |
| Vedi altri risultati |