Learn More
UVP Lampada UV serie EL
Codice prodotto. 11718251
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Lunghezza (sistema metrico):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11718251 UVLS-28 376 mm Pezzo
11708261 UVS-28 376 mm Pezzo
11748221 UVLM-28 376 mm Pezzo
11728251 UVM-16 302 mm Pezzo
11768241 UVL-24 249 mm Pezzo
11708251 UVLS-24 249 mm Pezzo
11778241 UVL-26 302 mm Pezzo
11758221 UVLS-26 302 mm Pezzo
11708231 UVS-16 302 mm Pezzo
11728261 UVM-57 378 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11718251 Fornitore UVP N. del fornitore 95020102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these lamps for laboratory and inspection applications. UVP™ EL Series UV Lamps are manufactured with a durable, extruded metal housing and scratch resistant powder paint.
  • Rugged design is excellent for high usage
  • Lightweight for easy holding or place the lamp in the stand or cabinet for hands free operation
  • Built-in reflector enhances UV illumination
Specifica
Tensione 230 V
Wattage 8 W
Wavelength 365/254 nm
Colore White
Dimensioni (L x P) 376 x 96 mm
Requisiti elettrici 8 W, 230 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Lunghezza (sistema metrico) 376 mm
Modello UVLS-28
Larghezza (sistema metrico) 96 mm
Product Type UV Lamp