Learn More
Elaidic acid, 98%
Descrizione
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Elaidic Acid |
| Punto di fusione | 41°C to 45°C |
| Punti di ebollizione | 288°C (100 mm) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 1726543 |
| Indice di Merck | 14,3533 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 282.47 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Elaidic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Elaidic acid