Learn More
Elaidic acid, MedChemExpress
Descrizione
Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Elaidic acid |
| Forma fisica | Oil |
| CAS | 112-79-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H34O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 13.5 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only