missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elaiophylin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16401489
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16401489 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16401489 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15184

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Elaiophylin (Azalomycin B; Gopalamicin; Efomycin E) is an autophagy inhibitor, exerts antitumor activity as a single agent in ovarian cancer cells.

Elaiophylin (Azalomycin B

Specifica

Materiale o nome chimico Elaiophylin
CAS 37318-06-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C54H88O18
Quantità 1 mg
Sinonimo Azalomycin B Gopalamicin Efomycin E
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (48.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@H](O[C@@H]2C[C@@]([C@H]([C@H](O)[C@H](C)[C@](OC(/C=C/C=C/[C@H](C)[C@]([C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@]3(O)O[C@H](C)[C@@H](CC)[C@H](O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3)C)([H])OC5=O)=O)([H])[C@H](/C=C/C=C/5)C)C)(O)O[C@H](C)[C@H]2CC)O1
Molecular Weight (g/mol) 1025.27
Peso formulazione 1025.27
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.