Learn More
Thermo Scientific™ Elastase Inhibitor III
Marca:  Thermo Scientific™ J65894.#0
Dettagli aggiuntivi : CAS : 65144-34-5 Peso : 0.00005kg
Codice prodotto. 15447119
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
5 mg
-30°C to -10°C
C23H36ClN3O7
HLE Inhibitor; MeOSuc-AAPV-CMK
Soluble in methanol or DMSO
Solid
White
A potent irreversible inhibitor of human leukocyte elastase
503.00
Moisture Sensitive
Elastase Inhibitor III
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti