Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated SMS Gown with Collar and Zipper
Codice prodotto. 17750119 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17750119 X-Large pezzi 50
17740119 Large pezzi 50
17760119 2X-Large pezzi 50
17770119 3X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17750119 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore 40.507/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    135.40€ / pezzi 50
    Risparmia 11.60€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The polyethylene film of these gowns makes it possible to reduce the particulate release of fibers in the industrial workplace.
  • Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
  • Protects against activity related soiling and contamination
  • Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Specifica
Product Type Hygiene Gown
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene, SMS, Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastic
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
N. di tasche None
Tipo di giuntura Sewn
Certificazione/Conformità Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Certifications/Compliance (Europe) EN 1149-5
Da utilizzare con (applicazione) Category 1 Personal Protective Equipment
Tipo di imballaggio Individual, Bag
Peso (sistema metrico) 65 g/m2
Struttura Made in China