Descrizione
- Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
- Protects against activity related soiling and contamination
- Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Specifica
Specifica
| Product Type | Hygiene Gown |
| Size | 2X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polypropylene, SMS, Microporous Polyethylene Laminate |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastic |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. di tasche | None |
| Vedi altri risultati |