Learn More
Elastopar, TRC
Codice prodotto. 30378384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30378384 50 mg -
30379581 100 mg 100mg
30373058 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE32455050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-80-9
Formula molecolare C7 H7 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 165.149
Sinonimo Aniline, N-methyl-N,p-dinitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine, Elastopar, Heat Pre, N,4-Dinitroso-N-methylaniline, N,4-Dinitroso-N-methylbenzenamine, N,p-Dinitroso-N-methylaniline, N-Methyl-N,4-dinitrosoaniline, Nitrosan K, Vulnoc DBM
IUPAC Name N-methyl-N-(4-nitrosophenyl)nitrous amide
SMILES CN(N=O)c1ccc(cc1)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7N3O2/c1-10(9-12)7-4-2-6(8-11)3-5-7/h2-5H,1H3
Peso formulazione 165.0538