Learn More
Eldecalcitol-d6, MedChemExpress
Descrizione
Eldecalcitol-d6 is the deuterium labeled Eldecalcitol. Eldecalcitol is an orally active analogue of active vitamin D used in the treatment of osteoporosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eldecalcitol-d6 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Forma fisica | Solid |
| Formula molecolare | C30H44D6O5 |
| Colore | White |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (50.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=C1[C@@H](O)[C@H](OCCCO)[C@H](O)C/C1=C/C=C2CCC[C@@]3(C)[C@@]\2([H])CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molecular Weight (g/mol) | 496.75 |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only