Learn More
BICASA Pannello elettrico con 4 prese bivalenti ed un int. magnetotermico
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
:
Electric MECC Panel with 4 Multiple Sockets, Automatic Breaker
Descrizione
- Installati direttamente sul modulo tecnico
- Frontale stampato in resina di PP tipo V0 (UL94)
- Pannelli con prese elettriche:
- Scatola posteriore stagna in ABS ritardante la fiamma
- Con cablaggio interno, pressacavi e cavo di alimentazione
- Tipo FG7(O)M1 autoestinguente e Halogen free (flessibile)
- 4 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T
- 1 interruttore magnetotermico 2P/16A
Specifica
Specifica
| Conteggio (uscite) | 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MECC Series Service Spine |
| Tensione | 230 V |
| Amperaggio | 16 A |
| Colore | Gray |
| Hertz | 50 |
| Include | 1 Automatic Breaker (2 P/16 A) |
| Tipo di uscita | Multiple Sockets (IP65) |