Learn More
BICASA Pannello elettrico con 4 prese Standard Svizzero ed un int
Codice prodotto. 17467383 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Electric MECC Panel with 4 x T23 Feller Sockets, Automatic Breaker
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17467383 Electric MECC Panel with 4 x T23 Feller Sockets, Automatic Breaker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17467383 Fornitore BICASA N. del fornitore MBEESWI
Spedizione stimata: 14-12-2026
Pannello elettrico MECC con 4 prese T23 (FELLER) IP55/IP21 - 250V/16A/2P+T ed 1 int. magnetotermico 1P+N/16A
  • Installati direttamente sul modulo tecnico
  • Frontale stampato in resina di PP tipo V0 (UL94)
  • Pannelli con prese elettriche:
    • Scatola posteriore stagna in ABS ritardante la fiamma
    • Con cablaggio interno, pressacavi e cavo di alimentazione
    • Tipo FG7(O)M1 autoestinguente e Halogen free (flessibile)
  • 4 prese T23 (FELLER) IP55/IP21 - 250V/16A/2P+T
  • 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A
Specifications
Conteggio (uscite) 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) MECC Series Service Spine
Tensione 230 V
Amperaggio 16 A
Colore White
Include 1 Automatic Breaker (2 P/16 A)
Tipo di uscita T23-1 Sockets (IP55/IP21)
Frequenza 50