Learn More
BICASA Pannello elettrico con 3 prese Standard Svizzero per la postazione di lavoro serie Kompatto
Codice prodotto. 17477363 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Electrical Panel with T23 Swiss Sockets for Kompatto Workstation; Outlet Type: T23-1 Sockets (IP55/IP21)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17477363 Electrical Panel with T23 Swiss Sockets for Kompatto Workstation; Outlet Type: T23-1 Sockets (IP55/IP21)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17477363 Fornitore BICASA N. del fornitore KEESWI
Spedizione stimata: 14-12-2026
Pannello elettrico KVK con supporto, cavo e spina di alimentazione - 3 prese T23 (FELLER) IP55/IP21 250V/16A/2P+T
  • Per la postazione di lavoro della serie Kompatto
  • Installato sotto il piano di lavoro
  • Telaio di supporto in metallo - Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio chiaro bonderizzato opaco
  • Frontale in resina di Polipropilene con ritardo alla fiamma V0 (UL 94) Colore antracite - Scatola posteriore stagna in ABS
  • Cavo di alimentazione tipo FFC/2 (autoestinguente e Halogen free) con spina
  • 3 prese T23 (FELLER) IP55/IP21, 250V/16A/2P+T
Specifica
Conteggio (uscite) 3
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kompatto Series Workstation
Tensione 230 V
Amperaggio 16 A
Colore White
Include Cable, Power Plug
Tipo di uscita T23-1 Sockets (IP55/IP21)
Frequenza 50 Hz