Learn More
BICASA Pannello elettrico con 2 prese doppie British Standard per la postazione di lavoro serie Kompatto
Codice prodotto. 17457363 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Electrical Panel with British Sockets for Kompatto Workstation; Outlet Type: Gang Double Pole Switch Sockets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17457363 Electrical Panel with British Sockets for Kompatto Workstation; Outlet Type: Gang Double Pole Switch Sockets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17457363 Fornitore BICASA N. del fornitore KEEBRI
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Pannello elettrico KVK con supporto, cavo e spina di alimentazione - 2xK2647WHI Logic Plus presa di corrente bianca sagomata a 2 poli con interruttore doppio 250V/13A/L+N+E - Potenza Normale
  • Per la postazione di lavoro della serie Kompatto
  • Installato sotto il piano di lavoro
  • Telaio di supporto in metallo - Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio chiaro bonderizzato opaco
  • Frontale in resina di Polipropilene con ritardo alla fiamma V0 (UL 94) Colore antracite - Scatola posteriore stagna in ABS
  • Cavo di alimentazione tipo FFC/2 (autoestinguente e Halogen free) con spina
  • 2xK2647WHI Logic Plus Bianco Presa di corrente bipolare sagomata a 2 poli 250V/13A/L+N+E
Specifica
Conteggio (uscite) 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kompatto Series Workstation
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.6 cm
Tensione 230 V
Amperaggio 13 A
Certificazione/Conformità BS 1363 - Part 2: 1995
Colore White
Include Cable, Power Plug
Tipo di uscita Gang Double Pole Switch Sockets
Larghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Frequenza 50 Hz