Learn More
Mettler Toledo™ Electrode Arm, EasyPlace Complete
Codice prodotto. 17531016
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
EasyPlace
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17531016 EasyPlace Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17531016 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30671569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    258.17€ / pezzi 1
    Risparmia 46.83€
    15% Sconto
In stock
Il braccio portaelettrodo EasyPlace supporta misure e tarature efficienti. Grazie al perfetto movimento verticale, i rischi di fuoriuscita sono ridotti al minimo. Include il becher da stazionamento, l'inserto per il becher da stazionamento e il supporto per bustine.
  • Controllo preciso
  • Il movimento perfettamente verticale del sensore facilita l'inserimento del sensore nei campioni.
  • Il posto giusto
  • EasyPlace ha posizioni dedicate per la taratura, la misura, la conservazione a lungo e breve termine dei sensori, semplificando i flussi di lavoro quotidiani.
  • Si adatta perfettamente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace si adatta perfettamente all'agitatore magnetico EasyMix e alle bustine standard, semplificando le operazioni e risparmiando spazio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Electrode Arm, EasyPlace Complete
Da utilizzare con (apparecchiatura) EasyPlace