Learn More
Soluzione rigenerativa elettrodi
Codice prodotto. 11957755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11957755 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11957755 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL0218370100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Restore an electrode that is starting to perform poorly. Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab is an ammonium hydrogen difluoride solution that can help to regenerate the pH-sensitive glass membrane of an electrode.
Over time, electrodes may start displaying excessive response time, even when they have been carefully handled and properly stored. In these cases, it may be possible to reactivate the electrode by immersing it in an ammonium bifluoride regeneration solution. The solution works by etching away a very thin layer of the glass membrane, exposing a fresh surface area.
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen difouride
CAS 1341-49-7
Punti di ebollizione Punto di bollitura: 100 °C
Colore Incolore
Densità 1.00g/mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass Electrodes
Forma fisica Liquid
Quantità 100 ml
Formula molecolare F2H5N
Odore Inodore
Numero MDL MFCD00012018
Imballaggio Flacone
Informazioni di solubilità Miscibilità con l'acqua: Completamente miscibile
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F.F
IUPAC Name amine dihydrofluoride
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Peso formulazione 57.04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Regeneration solution for electrodes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico