Learn More
Thermo Scientific™ Electrode Stand with Swivel Arm
Codice prodotto. 11579144
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4 standard size electrodes and 1 ATC probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11579144 4 standard size electrodes and 1 ATC probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11579144 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X081600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    123.00€ / pezzi 1
    Risparmia 10.00€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation.
Electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
Features
  • Weighted 6-inch diameter base allows you to pivot holder 360 ° for more flexibility.
  • Arm allows you to move electrode side to side or up and down while keeping electrode at a constant vertical angle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Electrode Stand with Swivel Arm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 standard size electrodes and 1 ATC probe