Learn More
Mettler Toledo™ Electrolyte For Copper ISE
Codice prodotto. 11937721 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11937721 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11937721 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51107889
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Descrizione Electrolyte for Copper ISE, 20mL
Tipo di soluzione di riempimento Electrolyte
Imballaggio 20 mL
Quantità 20 mL