Learn More
Mettler Toledo™ Electrolyte Inlab 605
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Composizione | 97.5 to 99.5% Deionized water, 0.5 to % potassium hydroxide; caustic potash |
| Tipo di soluzione di riempimento | Electrolyte |
| Intervallo di pH | 12.5 |
| Quantità | 25 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Electrolyte O2
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide