Learn More
Electrolyte KCl Saturated with AgCl, Mettler Toledo™
Codice prodotto. 12679245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12679245 250 mL 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12679245 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51350082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    105.00€ / 1500mL
    Risparmia 15.00€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Colore Colorless
Descrizione Electrol. 3 mol/L KCl Sat AgCl, 6x250mL
Imballaggio 6x 250 mL
Intervallo di pH 6
Quantità 250 mL
Forma Liquid