Learn More
Fisherbrand™ Bilancia elettronica
Codice prodotto. 15999345 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modello:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
15999345 6200 g FPOS6201 Pezzo
15959345 220 g FPOS222 Pezzo
15969345 620 g FPOS622 Pezzo
15979345 2200 g FPOS2201 Pezzo
15989345 4200 g FPOS4201 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15999345
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Electronic Balance designed to handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori)
Capacità 6200 g
Tipo di display Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione
Leggibilità 0.100000 g
Da utilizzare con (applicazione) Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso
Include Adattatore CA
Linearità 0.200000 g
Modello FPOS6201
Ripetibilità 0.200000 g
Tempo di stabilizzazione 1.500 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F
Temperature Range (Metric) °°
Warranty 2 Years
Modalità di pesatura Carato, Grano, Grammo, Chilogrammo, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Libbra:Oncia
Dimensioni (P x L x A) 250 x 240 x 74 mm (9.8 x 9.5 x 2.9 in.)
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 230 mm
Profondità (sistema imperiale) vasca 6.9 in.
Profondità (sistema metrico) vasca 174 mm
Peso (sistema imperiale) 3.3 lb.
Peso (sistema metrico) 1.5 kg