Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - NVT Series
Codice prodotto. 16660304 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
16660304 NV422 Pezzo
16315125 NVT6201 Pezzo
16313488 NVT12000 Pezzo
16474529 NV2201 Pezzo
16620643 NV222 Pezzo
16670304 NV622 Pezzo
16680304 NV221 Pezzo
16690304 NV621 Pezzo
16600314 NV1201 Pezzo
16610314 NVT2201 Pezzo
16620314 NVT4201 Pezzo
16630314 NVT2200 Pezzo
16640314 NVT6200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 16660304 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30456383
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
  • Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
  • Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
  • Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 420.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.0100 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 0.0200 g
Modello NV422
Ripetibilità 0.0200 g
Tempo di stabilizzazione 1.500 s
Modalità di pesatura Carat, Grain, Gram, Newton, Ounce, Ounce Troy, & Pennyweight
Dimensioni (L x P x A) 30.000 x 25.000 x 13.400 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 204.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.80 in.
Altezza (sistema metrico) 70.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 9.10 in.
Profondità (sistema metrico) 230.00 mm
Peso (sistema imperiale) 2.200 lb.
Peso (sistema metrico) 1.000 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 C batteries (not included)