Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - PR Series
Codice prodotto. 16620304 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
16620304 PR523/E Pezzo
16357575 PR224 Pezzo
16381678 PR4202/E Pezzo
16389386 PR4202 Pezzo
16506244 PR2202/E Pezzo
16516244 PR2202 Pezzo
16680294 PR124/E Pezzo
16670294 PR124 Pezzo
16690294 PR224/E Pezzo
16600304 PR223/E Pezzo
16680314 PR223 Pezzo
16610304 PR423/E Pezzo
16690314 PR423 Pezzo
16600324 PR523 Pezzo
16630304 PR1602/E Pezzo
16610324 PR1602 Pezzo
16640304 PR4201/E Pezzo
16620324 PR4201 Pezzo
16650304 PR6201/E Pezzo
16630324 PR6201 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 16620304 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30430073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
  • The PR is equipped with 3 essential weighing modes, RS-232 connectivity for data transfer and storage, and internal calibration (in select models), making it ideal for routine weighing applications.
  • Equipped with an easy-to-read, bright backlit display and a simple user interface, the PR is incredibly easy to operate, with almost no training required.
  • The PR's small footprint saves desktop space while providing a large weighing surface. The PR is durably constructed, and features a stainless steel pan to withstand day-to-day use in the workplace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 (one port included)
Descrizione User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, user-selectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
Capacità 520.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.0010 g
Da utilizzare con (applicazione) Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Linearità 0.0020 g
Modello PR523/E
Ripetibilità 0.0010 g
Tempo di stabilizzazione 2.000 s
Modalità di pesatura Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, & Grain
Dimensioni (L x P x A) 51.000 x 39.000 x 53.000 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 317.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 201.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.90 in.
Altezza (sistema metrico) 303.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.50 in.
Profondità (sistema metrico) 317.00 mm
Peso (sistema imperiale) 10.000 lb.
Peso (sistema metrico) 4.500 kg
Requisiti elettrici AC Adapter (included)