Learn More
Macherey-Nagel™ Electronic Decapper
1025.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12838595
|
Macherey-Nagel™
735611 |
For 11mm Aluminum Crimp Caps |
1025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12848595
|
Macherey-Nagel™
735620 |
For 20mm Aluminum Crimp Caps |
1025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
Electronic Decapper | |
1 Each |