Learn More
La-Pha-Pack GmbH Electronic Handheld Crimper for 13 mm Flip-Off Caps
Codice prodotto. 16326218 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Crimp Caps (13 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16326218 Crimp Caps (13 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16326218 Fornitore La-Pha-Pack GmbH N. del fornitore 60180ECR13FO
Spedizione stimata: 25-11-2026
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
  • Electronic Handheld Crimper
  • For use with 13 mm Crimp Caps
  • Fully rechargeable lithium ion battery
  • Universal power supply/recharger
  • International plug adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Crimp Caps (13 mm)
Tipo di batteria Lithium-ion
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Include Power Supply/Recharger, and International Plug Adaptors
Product Type Crimper Jaw