Learn More
Macherey-Nagel™ Electronic High Power Crimping Tool
Codice prodotto. 12868595 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
11 mm, 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12868595 11 mm, 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12868595 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 735700
In stock
  •  Crimping and decaping heads are purchased separately
Specifica
N. per confezione 1 Each
Funzionamento Automated
Tipo Electronic High Power Crimping Tool
Da utilizzare con (apparecchiatura) For all 11mm and 20mm Crimp Caps
Size 11 mm, 20 mm