Learn More
Eppendorf™ Electronic Multipette™ BASIC-Trade-In Dispenser
Codice prodotto. 15451920 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
E3
E3x
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15451920 E3x Pezzo
15441920 E3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451920 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4987000347
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Creates a versatile dispensing system with one button tip ejection
  • Creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle
  • Capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results
  • High speed dispensing with motorized piston
  • Automatic Combitip™ advanced™ tip recognition
  • One button tip ejection
  • Volume range from 1μl to 50mL
  • Li-ion battery
  • Illuminated display
  • Includes 2 Combitips advanced™ assortment packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Lot Specific Certificate
Punte compatibili Combitips Advanced
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Natural
Monouso Reusable
Da utilizzare con CombiTip
Materiale Polypropylene
Modello E3x
Numero di canali 1
Programmabilità Step-based
Sterilità Non-sterile
Tipo Motorized Repetitive Dispensing Pipettor
Volume (sistema metrico) 1 μL to 50 mL
Include Charging cable
Tipo di spina AU/EU/GB/US
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V