Learn More
Ebro Electronic™ Sonda TFX 430
Codice prodotto. 10717093
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-100°C to 500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
10717093 -100°C to 500°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10717093 Fornitore Ebro Electronic™ N. del fornitore 13415439
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sonda PT100 per termometro di riferimento
Termometro di precisione modello TFX 430. Alimentati da una batteria al litio sostituibile, questi termometri di precisione sono dispositivi di misurazione della temperatura maneggevoli e impermeabili per un'intera gamma di applicazioni di misurazione e controllo in laboratorio e nell'industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485
Diametro sonda (sistema metrico) 8 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Applications: Laboratory, temperature monitoring, measure air, fluids, ductile substances, aggressive media and surfaces, Process monitoring
Altezza (sistema metrico) 54 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm
Materiale Stainless Steel, Plastic
Modello TFX 430 & TPX 330
Tipo di sonda PT 100 class protected
Risoluzione 0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range
Peso (sistema metrico) 0.4 kg
Product Type Sonda
Temperature Range (Metric) -100°C to 500°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330, TFX 430
Larghezza (sistema metrico) 162 mm