Learn More
Memmert™ Electropolished Stainless Steel Grids
Codice prodotto. 12058932 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Models 450 and 750 Ovens
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12058932 Models 450 and 750 Ovens Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12058932 Fornitore Memmert™ N. del fornitore E20182
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Ideal for ramp operation with rapid temperature changes during incubation, breeding or storage.
  • For use with compressor-cooled incubator models 450 and 750
  • Grid pattern allows for airflow
  • Manufactured from electropolished stainless steel
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Models 450 and 750 Ovens
Tipo Griglia
Materiale Acciaio inox