Learn More
BTX™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Codice prodotto. 15437270
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 μl
400 μL
800 μL
Width (Metric) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Colore chiusura:
Blu
Blue
Giallo
Gray
Yellow
Quantità:
10 Pk.
100/Pk., 25 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2400
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Width (Metric) Gap Colore chiusura Quantità Dimensione della confezione
15437270 90 μl 1 mm Gray 50 Pk. pezzi 50
15477270 90 μl 1 mm Gray 10 Pk. pezzi 10
15407280 90 μl 1 mm Gray 100/Pk., 25 Pk. pezzi 2400
15487270 400 μL 2 mm Blue 10 Pk. pezzi 10
15417280 400 μL 2 mm Blue 100/Pk., 25 Pk. pezzi 2400
15447270 400 μL 2 mm Blu 50 Pk. pezzi 50
15497270 800 μL 4 mm Yellow 10 Pk. pezzi 10
15427280 800 μL 4 mm Yellow 100/Pk., 25 Pk. pezzi 2400
15457270 800 μL 4 mm Giallo 50 Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15437270 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450124
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
  • Con elettrodi in alluminio integrati e cappucci rotondi e con codifica a colori
  • Sterilizzazione a raggi gamma
Specifica
Sterilità Sterile
Tipo Electroporation Cuvette
Monouso Single-use
Capacità (sistema metrico) 90 μl
Materiale Polished Aluminum
Colore chiusura Gray
Include 50 x indivually wrapped cuvettes, Sterile pipet for removing the sample after electroporation
Quantità 50 Pk.
Width (Metric) Gap 1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) BTX Generators, BIORAD Gene Pulser and Micro Pulser Systems
Da utilizzare con (applicazione) Electroporation of Bacteria