Learn More
BTX™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Codice prodotto. 15447270
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 μl
400 μL
800 μL
Width (Metric) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Colore chiusura:
Blu
Blue
Giallo
Gray
Yellow
Quantità:
10 Pk.
100/Pk., 25 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2400
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Width (Metric) Gap Colore chiusura Quantità Dimensione della confezione
15447270 400 μL 2 mm Blu 50 Pk. pezzi 50
15477270 90 μl 1 mm Gray 10 Pk. pezzi 10
15407280 90 μl 1 mm Gray 100/Pk., 25 Pk. pezzi 2400
15437270 90 μl 1 mm Gray 50 Pk. pezzi 50
15487270 400 μL 2 mm Blue 10 Pk. pezzi 10
15417280 400 μL 2 mm Blue 100/Pk., 25 Pk. pezzi 2400
15497270 800 μL 4 mm Yellow 10 Pk. pezzi 10
15427280 800 μL 4 mm Yellow 100/Pk., 25 Pk. pezzi 2400
15457270 800 μL 4 mm Giallo 50 Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15447270 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450125
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
  • Con elettrodi in alluminio integrati e cappucci rotondi e con codifica a colori
  • Sterilizzazione a raggi gamma
Specifica
Sterilità Sterile
Tipo Cuvette per elettroporazione
Monouso Sì
Capacità (sistema metrico) 400 μL
Materiale Polished Aluminum
Colore chiusura Blu
Include Pipetta sterile per la rimozione del campione dopo l'elettroporazione
Quantità 50 Pk.
Width (Metric) Gap 2 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Generatori BTX
Da utilizzare con (applicazione) Batteri, mammiferi e piante