Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Class 2 Gloves
Codice prodotto. 12687543
Click to view available options
:
Size: 8,9,10,11
Codice prodotto. 12687543
Marca: Honeywell Safety Products™ 209022111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect against electrical risks. Honeywell™ Electrosoft Class 2 Gloves are long-lasting and anatomically shaped for easy application and removal.
  • For electrical work with a maximum voltage of 17000 Volts.
  • To be used with leather protectors for mechanical protection.
  • Insulating natural latex rubber glove.
  • Category RC.
  • Cut edge.
  • Class 2.
  • Anatomical shape for easy application/removal.
  • Lightly powdered interior increases comfort.
  • Durable.
  • High dielectric characteristics.
  • Good dexterity.
  • Length protects a large part of the forearm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colpo d'arco No
Certificazione/Conformità CE CATEGORY : III Irreversible risks. EN 60903-2003, CEI 903-2002, EC Category PPE 3, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number 7008, EC Attestation Number 7008
Classificazione Class 2
Colore Beige
Materiale Latex
Product Type Gloves
Size 8, 9, 10, 11
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2.3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Electrical affiliated industry
Stile polso guanto Cut edge
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Tensione 17,000V