Learn More
Cole-Parmer™ Glass Capillary Tubes
Codice prodotto. 11674420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11674420 2 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11674420 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0301068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    400.25€ / pezzi 1000
    Risparmia 151.75€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
Glass Capillary Tubes compatible with digital melting point apparatus.
  • 10 x 100 capillary tubes.
  • 2.0 mm O.D.
Specifica
Product Type Capillary Tubes
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrothermal Digital Melting Point Apparatus
Quantità confezione 1000 Pk.