Learn More
Bibby Scientific™ Elemento riscaldante per EM/EME Electrothermal™
Codice prodotto. 11738412
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11738412 1000 mL Pezzo
11748412 2000 mL Pezzo
11768412 5000 mL Pezzo
11728412 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11738412 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 0301255
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con EM/EME Series Heating Mantles
Tensione 230 V
Wattage 300w
Product Type Heating Element
Frequenza 50/60 Hz