Learn More
Bibby Scientific™ Elemento riscaldante per EM/EME Electrothermal™
Codice prodotto. 11748412
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11748412 2000 mL Pezzo
11738412 1000 mL Pezzo
11768412 5000 mL Pezzo
11728412 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11748412 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 1008637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    784.35€ / pezzi 1
    Risparmia 98.65€
    11% Sconto
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Da utilizzare con EM/EME Series Heating Mantles
Tensione 230 V
Wattage 500w
Product Type Heating Element
Frequenza 50/60 Hz