Learn More
Bibby Scientific™ Banco per essiccazione per vetrini in alluminio verniciato a polvere Electrothermal™
Description
Aids in the preparation of microscope slides at the specimen mounting stage. Bibby Scientific™ Electrothermal™ accepts up to 50 slides and has the facility for drying slides in different orientations.
Il famoso banco di asciugatura per vetrini è un valido ausilio nella preparazione dei vetrini per microscopio nella fase di montaggio dei campioni. Da usare in abbinamento con il dispenser e il bagno di cera paraffinica per fornire un set di attrezzature di campionamento completo per il laboratorio moderno. Per 50 vetrini, consente di asciugare i vetrini secondo orientamenti diversi, sulle barre di supporto, ad angolo o distesi senza barre.
- Può contenere fino a 50 vetrini
- I vetrini possono essere disposti sul banco secondo orientamenti diversi
- Regolatore dell'energia incorporato per controllare la temperatura fino a 100 °C
Specifications
Specifications
| Product Type | Banco per asciugatura vetrini |
| Capacità vetrino | 50 |
| Materiale | Alluminio rivestito in polvere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asciugatura di più vetrini per microscopio su supporto di montaggio, complementi per erogatore di paraffina elettrotermico e bagno di paraffina elettrotermico per fornire un kit ideale di dispositivo di preparazione dei campioni per un laboratorio istologico moderno |
| Include | UK and EU plugs |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperature Range (Metric) | 10 - 100 °C |
| Profondità (sistema metrico) | 180 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 390 mm |
| Show More |