Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Replacement Spare Heater Element
Codice prodotto. 11758422
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11758422 100 mL Pezzo
11768422 250 mL Pezzo
11778422 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11758422 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 1008642
In stock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con EMEA3/6/0100
Tensione 230 V
Wattage 60w
Product Type Replacement Spare Heater Element
Frequenza 50 Hz