Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Replacement Spare Heater Element
Codice prodotto. 11778422
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11778422 500 mL Pezzo
11758422 100 mL Pezzo
11768422 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11778422 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 9996699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    350.48€ / pezzi 1
    Risparmia 60.52€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con EMEA3/6/0500
Tensione 230 V
Wattage 200w
Product Type Replacement Spare Heater Element
Frequenza 50 Hz