Learn More
Cole-Parmer™ Temperature Probe for Cole-Parmer™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Codice prodotto. 11767863
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000
OS1025
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11767863 OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000 Pezzo
11889570 OS1025 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11767863 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3663062
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep your reaction station running smoothly with this Temperature Probe.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • 1 year warranty.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000
Tipo Temperature Probe