Learn More
Cole-Parmer™ elements™ Modular Multi-Position Stirrer Kit
Codice prodotto. 16406629 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9.5 cm
Speed:
100 to 1500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Speed Dimensione della confezione
16406629 9.5 cm 100 to 1500 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16406629 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 8400380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00€
    824.72€ / pezzi 1
    Risparmia 290.28€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Completely customizable stirrer designed to optimize your stirring needs and workspace.
  • Attach up to 10 stir plates based on need
  • Simple touch and slide operation
  • LCD display with real time parameters
  • Corrosion-resistant glass stir top
  • Waterproof USB attachments
  • Specifica
    Speed 100 to 1500 rpm
    Posizioni di agitazione 4
    Materiale piastra superiore Glass
    Tensione 100/240 V
    Diametro (sistema metrico) 9.5 cm
    Frequenza 50/60 Hz
    Include Control module, four stir plates, USB cords, power cord, and AC adapter
    Controllo della velocità Digital
    Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
    Temporizzatore Up to 9 hr.
    Tipo Multi-position Stirrer
    Peso di spedizione (sistema imperiale) 4.23 lb.
    Peso di spedizione (sistema metrico) 1.92 kg