Learn More
Eleutheroside E, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489036
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489036 100 mg 100mg
16468928 10 mg 10mg
16451368 5 mg 5mg
16414807 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16489036 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0272
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
MedChemExpress Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Specifica
Materiale o nome chimico Eleutheroside E
CAS 39432-56-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H46O18
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO
Molecular Weight (g/mol) 742.72
Peso formulazione 742.72
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only