missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD ELISPOT Sets

Codice prodotto. 15826518
Cambia vista
Click to view available options
Antigene:
Granzyme B
IFN-gamma
IL-10
IL-2
IL-4
IL-5
TNF
Cross-reattività:
Human
Mouse
Product Type:
Human Granzyme B ELISPOT set
Human IFN-gamma ELISPOT set
Human IL-10 ELISPOT set
Human IL-2 ELISPOT set
Human IL-4 ELISPOT set
Human IL-5 ELISPOT set
Human TNF ELISPOT set
Mouse IFN-gamma ELISPOT set
Mouse IL-2 ELISPOT set
Mouse IL-4 ELISPOT set
Mouse IL-5 ELISPOT set
Mouse TNF ELISPOT set
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Antigene Cross-reattività Product Type Dimensione della confezione
15826518 IFN-gamma Mouse Mouse IFN-gamma ELISPOT set Pezzo
15866708 IFN-gamma Human Human IFN-gamma ELISPOT set Pezzo
15856508 IL-5 Mouse Mouse IL-5 ELISPOT set Pezzo
15846518 IL-5 Human Human IL-5 ELISPOT set Pezzo
15876668 TNF Mouse Mouse TNF ELISPOT set Pezzo
15836518 IL-4 Human Human IL-4 ELISPOT set Pezzo
15886828 Granzyme B Human Human Granzyme B ELISPOT set Pezzo
15866508 IL-2 Mouse Mouse IL-2 ELISPOT set Pezzo
15816658 TNF Human Human TNF ELISPOT set Pezzo
15836478 IL-4 Mouse Mouse IL-4 ELISPOT set Pezzo
15846478 IL-10 Human Human IL-10 ELISPOT set Pezzo
15826598 IL-2 Human Human IL-2 ELISPOT set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15826518 Fornitore BD N. del fornitore 551083
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Unlabeled capture antibody (no azide/low endotoxin format), Biotinylated detection antibody, Streptavidin-HRP, 10 ELISPOT plates, Certificate of Analysis providing lot-specific optimal reagent concentrations

Sufficient capture antibody, detection antibody, and streptavidin-horseradish peroxidase for 10 x 96 wells

  • High sensitivity
  • High throughput, high content analysis
  • Minimal volume of biological material required
  • Suitable for frozen/thawed biological samples
  • Compatibility with other assays—cells analyzed by BD ELISPOT Sets can be used for cloning, proliferation assays, flow cytometry, or other methods of analysis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IFN-gamma
Cross-reattività Mouse
Include Unlabeled capture Antibody, detection Antibody, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT plates
Quantità 10 x 96 Tests
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Cloning, proliferation assays, flow cytometry or other methods of analysis
Product Type Mouse IFN-gamma ELISPOT set
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.