Learn More
Ellagic acid, MedChemExpress
Descrizione
Ellagic acid is a natural antioxidant, and acts as a potent and ATP-competitive CK2 inhibitor, with an IC50 of 40 nM and a Ki of 20 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ellagic acid |
| CAS | 476-66-4 |
| Colore | Light Nude |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H6O8 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5 mg/mL (16.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C2=CC(O)=C(O)C(O3)=C2C4=C(C3=O)C=C(O)C(O)=C4O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.19 |
| Peso formulazione | 302.19 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only