Learn More
Ellagic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30012014 500 mg 500mg
30012792 1 g 1g
17973525 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012014 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE505050500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 476-66-4
Formula molecolare C14 H6 O8
Molecular Weight (g/mol) 302.19
Sinonimo 2,3,7,8-Tetrahydroxy[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,3,7,8-Tetrahydroxy-chromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Alizarin yellow, Alizarine Yellow, Benzoaric acid, C.I. 55005, C.I. 75270, Elagostasine, Eleagic acid, Ellagic acid, Ellagic acid LT, G 91006, Gallogen, Gallogen (astringent), LDN 0097519, Lagistase, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, 4,4',5,5',6,6'-hexahydroxy-, di-δ-lactone
SMILES Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2c34
Specifica
Materiale o nome chimico Ellagic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
Peso formulazione 302.0063
Percent Purity >95%