Learn More
Ellagic Acid, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ellagic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H |
| Peso formulazione | 302.0063 |
| Percent Purity | >95% |