Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione PTFE Turbo ellittica con parte interna
Codice prodotto. 16235801 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
25 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
10 mm
14 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16235801 10 mm 6 mm pezzi 10
16245801 15 mm 10 mm pezzi 10
11848922 25 mm 14 mm pezzi 5
10650693 70 mm 28 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16235801
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per una forza magnetica e una resistenza alla smagnetizzazione significativamente maggiori. Le ancorette di agitazione in terre rare sono facilmente identificabili grazie ad un punto nero in carbonio chimicamente inerte.
  • Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
  • Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
  • Identified by a chemically inert, carbon black spot
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container. When stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stir bars may be observed.
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Nucleo magnetico in samario-cobalto incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Quantità 2/conf.
Forma Ovale