Learn More
ELN484228, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100881
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493256 25 mg 25mg
16487597 5 mg 5mg
16484848 10 mg 10mg
16475636 100 mg 100mg
16461107 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY115038
MedChemExpress ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
Specifica
Materiale o nome chimico ELN484228
CAS 312-63-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10FNO2S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 251.28
Peso formulazione 251.28
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only