Learn More
ELN484228, TRC
Codice prodotto. 30388235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388235 100 mg
30380470 1 g
30385714 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30388235 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE500005100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-63-0
Formula molecolare C12 H10 F N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 251.277
Sinonimo ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
IUPAC Name N-(4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
SMILES Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Peso formulazione 251.042