missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elp4 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30148710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30148710 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30148710 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP212785CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Elp4 Polyclonal antibody specifically detects Elp4 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Elp4
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene C11orf19, chromosome 11 open reading frame 19, dJ68P15A.1, elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae), elongator complex protein 4, hELP4, PAX6 neighbor gene protein, PAX6NEB, PAXNEBFLJ20498
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 374 and 424 of human Elongation Protein 4 using the numbering given in entry NP_061913.3 (GeneID 26610).
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26610
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.